Redox standards
Redox standards
Standard redox solution, 200 mV at 25 °C, 500 mL
N° de catalogue REGERS200
Fournisseur:   REAGECON
Redox standards
N° de catalogue REGERS200
Fournisseur:  REAGECON
Numéro CAS:  
Redox standards
Standard redox solution, 200 mV at 25 °C, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
108,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
The potentials quoted are of platinum electrode with reference to Ag/AgCl (3 M KCl).
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Standard redox solution, 200 mV at 25 °C