Solutions de référence colorimétrique, Reag.Ph.Eur.
Couleur Solution de référence JV (jaune-vert) pour contrôler l'intensité de la couleur selon. Ph. Eur. GY1-GY7 Reag. Ph. Eur., Flacon Verre, 125 mL
  REGEEP705
 :   REAGECON
Solutions de référence colorimétrique, Reag.Ph.Eur.
  REGEEP705
 :  REAGECON
 :  
Solutions de référence colorimétrique, Reag.Ph.Eur.
Solutions de référence colorimétrique, Reag.Ph.Eur.
Couleur Solution de référence JV (jaune-vert) pour contrôler l'intensité de la couleur selon. Ph. Eur. GY1-GY7 Reag. Ph. Eur., Flacon Verre, 125 mL
 :  
215,00 €
1 * 125 mL
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    125 mL
  • Désignation:
    Couleur Solution de référence JV (jaune-vert) pour contrôler l'intensité de la couleur selon. Ph. Eur. GY1-GY7 Reag. Ph. Eur.