Solutions de référence colorimétrique, Reag.Ph.Eur.
Solutions de référence colorimétrique, Reag.Ph.Eur.
Couleur Solution de référence B (brun) pour contrôler l'intensité de la couleur selon. Ph. Eur. B1-B9 Reag. Ph. Eur., Flacon Verre, 100 mL
N° de catalogue REGEEP703
Fournisseur:   REAGECON
Solutions de référence colorimétrique, Reag.Ph.Eur.
N° de catalogue REGEEP703
Fournisseur:  REAGECON
Numéro CAS:  
Solutions de référence colorimétrique, Reag.Ph.Eur.
Solutions de référence colorimétrique, Reag.Ph.Eur.
Couleur Solution de référence B (brun) pour contrôler l'intensité de la couleur selon. Ph. Eur. B1-B9 Reag. Ph. Eur., Flacon Verre, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
255,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Couleur Solution de référence B (brun) pour contrôler l'intensité de la couleur selon. Ph. Eur. B1-B9 Reag. Ph. Eur.