pH buffer solutions, colour coded
4,00, ±0,01, rouge, 20 °C, 5 L
  REGE5040C
 :   REAGECON
pH buffer solutions, colour coded
  REGE5040C
 :  REAGECON
 :  
pH buffer solutions, colour coded
4,00, ±0,01, rouge, 20 °C, 5 L
 :  
164,00 €
1 * 5 L
Colour coded pH buffer solutions for the calibration of pH meters.
  • Can be tested at 20 or 25 °C
 : Certified by Reagecon’s ISO 17025 accredited test method and NIST traceable.
  • Cdt:
    5 L
  • Température de réference:
    20 °C
  • Couleur:
    rouge
  • Précision du pH:
    ±0,01
  • Valeur pH:
    4,00