Buffer solutions
Buffer solution, 1,00, ±0,02, 20 °C, Plastic bottle, 5 L
  REGE5010
 :   REAGECON
Buffer solutions
  REGE5010
 :  REAGECON
 :  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 1,00, ±0,02, 20 °C, Plastic bottle, 5 L
 :  
164,00 €
1 * 5 L
Documents
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    5 L
  • Température de réference:
    20 °C
  • Désignation:
    Buffer solution
  • Précision du pH:
    ±0,02
  • Valeur pH:
    1,00