Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 13,00, ±0,05, 20 °C, Plastic bottle, 500 mL
N° de catalogue REGE11305
Fournisseur:   REAGECON
Buffer solutions
N° de catalogue REGE11305
Fournisseur:  REAGECON
Numéro CAS:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 13,00, ±0,05, 20 °C, Plastic bottle, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
37,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    500 mL
  • Température de réference:
    20 °C
  • Désignation:
    Buffer solution
  • Précision du pH:
    ±0,05
  • Valeur pH:
    13,00
Spécifications