Buffer solutions
Buffer solution, 7,00, ±0,01, 20 °C, Plastic bottle, 1 L
  REGE1070
 :   REAGECON
Buffer solutions
  REGE1070
 :  REAGECON
 :  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 7,00, ±0,01, 20 °C, Plastic bottle, 1 L
 :  
50,90 €
1 * 1 L
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    1 L
  • Température de réference:
    20 °C
  • Désignation:
    Buffer solution
  • Précision du pH:
    ±0,01
  • Valeur pH:
    7,00