pH buffer solutions, colour coded
4,00, ±0,01, rouge, 25 °C, 1 L
Fournisseur: REAGECON
Aller à :
Product Details & Documents
Colour coded pH buffer solutions for the calibration of pH meters.
- Can be tested at 20 or 25 °C
Certifications: Certified by Reagecon’s ISO 17025 accredited test method and NIST traceable.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:1 L
- Température de réference:25 °C
- Couleur:rouge
- Précision du pH:±0,01
- Valeur pH:4,00
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.