Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 3,00, ±0,02, 20 °C, Plastic bottle, 1 L
N° de catalogue REGE1030
Fournisseur:   REAGECON
Buffer solutions
N° de catalogue REGE1030
Fournisseur:  REAGECON
Numéro CAS:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 3,00, ±0,02, 20 °C, Plastic bottle, 1 L
Numéro CAS:  
Prix
54,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    1 L
  • Température de réference:
    20 °C
  • Désignation:
    Buffer solution
  • Précision du pH:
    ±0,02
  • Valeur pH:
    3,00
Spécifications