Appareil de pression selon Pascal
Appareil
N° de catalogue 761-0059
Fournisseur: BREUKHOVEN
Aller à :
Product Details & Documents
Statif en acier. Echelle lisible à distance. Membrane en caoutchouc.
- Aiguille de contremasse
- Aiguille de niveau
- 4 vases avec cône
Spécifications
- Désignation:Appareil