D(+)-Glucose monohydraté
5 kg
N° de catalogue XXXX76.020761
Fournisseur:   Chemicals
D(+)-Glucose monohydraté
N° de catalogue XXXX76.020761
Fournisseur:  Chemicals
Numéro CAS:  14431-43-7
D(+)-Glucose monohydraté
D(+)-Glucose monohydraté
5 kg
Numéro CAS:  14431-43-7
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 kg
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
Synonymes:  (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol hydrate, Dextrose monohydrate
  • Numéro CAS:14431-43-7
  • Formule:C₆H₁₂O₆·H₂O
  • Numéro MDL:MFCD00149450
  • Poids moléculaire:198.17 g/mol
  • Point de fusion:83 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-075-1
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    5 kg
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.