Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Huile à immersion

Huile à immersion

Huile à immersion, Oiler, 20 mL
N° de catalogue 630-0340
Fournisseur:   ZEISS
Huile à immersion
N° de catalogue 630-0340
Fournisseur:  ZEISS
Numéro CAS:  
Huile à immersion
Huile à immersion

Huile à immersion, Oiler, 20 mL

Numéro CAS:  
Prix
60,01 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 20 mL
Product Details & Documents

Immersion oil 518 F according ISO 8036-1/2.

  • Halogen-free
  • Fluorescence free

Certifications: ISO 8036-1/2

Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Oiler
  • Cdt:
    20 mL
  • Désignation:
    Huile à immersion

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.