Conductivity Standards
Conductivity Standards
Set d'étalonnage E-Set Trace, 6 flacons avec un étalon et un étalon de contrôle de 50 ml chacun, 0,01 mol/l KCl, 1413 µS/cm à 25 °C, précision ± 0,5 %, traçabilité PTB/NIST, 1 SET
N° de catalogue 663-1891
Fournisseur:   WTW
Conductivity Standards
N° de catalogue 663-1891
Fournisseur:  WTW
Numéro CAS:  
Conductivity Standards
Conductivity Standards
Set d'étalonnage E-Set Trace, 6 flacons avec un étalon et un étalon de contrôle de 50 ml chacun, 0,01 mol/l KCl, 1413 µS/cm à 25 °C, précision ± 0,5 %, traçabilité PTB/NIST, 1 SET
Numéro CAS:  
Prix
170,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 SET
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 SET
  • Désignation:
    Set d'étalonnage E-Set Trace, 6 flacons avec un étalon et un étalon de contrôle de 50 ml chacun, 0,01 mol/l KCl, 1413 µS/cm à 25 °C, précision ± 0,5 %, traçabilité PTB/NIST
Spécifications