ISE standard solutions
ISE standard solutions
Solution étalon de nitrate (ES/NO₃), 1 L
N° de catalogue 662-0376
Fournisseur:   WTW
ISE standard solutions
N° de catalogue 662-0376
Fournisseur:  WTW
Numéro CAS:  
ISE standard solutions
ISE standard solutions
Solution étalon de nitrate (ES/NO₃), 1 L
Numéro CAS:  
Prix
186,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
These standard solutions for calibration contain 10 g of the ion to be measured per 10 liters.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 L
  • Désignation:
    Solution étalon de nitrate (ES/NO₃)