ISE standard solutions
Solution étalon de chlorure (ES/Cl), 1 L
  662-1420
 :   WTW
ISE standard solutions
  662-1420
 :  WTW
 :  
ISE standard solutions
ISE standard solutions
Solution étalon de chlorure (ES/Cl), 1 L
 :  
186,00 €
1 * 1 L
These standard solutions for calibration contain 10 g of the ion to be measured per 10 liters.
  • Cdt:
    1 L
  • Désignation:
    Solution étalon de chlorure (ES/Cl)