Temperature probes
Sonde de température, avec câble de 3 m, prise étanche et attache de retenue intégrée pour électrodes pH, TFK 325/HC
Catalog # WTWA109823
Supplier: WTW
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Désignation:Sonde de température, avec câble de 3 m, prise étanche et attache de retenue intégrée pour électrodes pH
- Type:TFK 325/HC
- Application:Compensation automatique de la température
Accessories
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- WTWA109821Clip de fixation pour électrodes de pH et sonde de température SenTix TFK 325/HCLog in for availability1 * 1 ST - 125,00 €