Solutions pour électrodes pH
Solutions pour électrodes pH
Solution de nettoyage à la pepsine, 250 ml, PEP/pH, 3
N° de catalogue 662-8291
Fournisseur:   WTW
Solutions pour électrodes pH
N° de catalogue 662-8291
Fournisseur:  WTW
Numéro CAS:  
Solutions pour électrodes pH
Solutions pour électrodes pH
Solution de nettoyage à la pepsine, 250 ml, PEP/pH, 3
Numéro CAS:  
Prix
95,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 3 ST
Product Details & Documents
Solutions for operation, cleaning and storage of electrodes - simple refilling and safe storage warranted.
Electrolytes are used as refill solutions for liquid filled electrodes as well as a storage solution for all types of pH electrodes. With the pepsin cleaning solution, you can remove protein precipitation from the diaphragm of electrodes with liquid electrolyte.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    3
  • Désignation:
    Solution de nettoyage à la pepsine, 250 ml, PEP/pH