pH Electrodes, SenTix®
Electrode de pH SenTix® 41-3M, plastique, électrolyte gel, sonde de température, DIN+fiche banane (1×4 mm), câble fixe 3 m, , 0 - 14, 0...+80 °C, Plastique, Gel, 12×120 mm, DIN+fiche banane (1×4 mm), Champ
Fournisseur: WTW
Aller à :
Product Details & Documents
Ces électrodes de pH testées et éprouvées sont faciles à utiliser et offrent une haute qualité et une précision élevée.
- Electrodes with gel electrolyte and a plastic body are robust and shock-proof, the membrane glass is safeguarded by a protective shield
- Electrodes with liquid electrolyte: Capillary-effect of the platinum wire guarantees constant outflow and prevents contamination by precipitates or even dirt
- SenTix® HW and HWS electrodes: Electrolyte flow speed can be adjusted for optimal use
La membrane optimisée en verre garantit une mesure rapide, même à basse température. Le couvercle de l'orifice de remplissage simple d'utilisation évite toute fuite d'électrolytes pendant le stockage.
* Sonde de température intégrée (NTC 30 KOhm).
Certificats
Rechercher par numéro de lotCoC_WTWA103635_211604035 CoC_WTWA103635_X215104399 CoC_WTWA103635_Y224704017 CoC_WTWA103635_Y224704110 CoC_WTWA103635_Y241102449
Spécifications
- Connexion:DIN+fiche banane (1×4 mm)
- Ø×L:12×120 mm
- Pour:Champ
- Désignation:Electrode de pH SenTix® 41-3M, plastique, électrolyte gel, sonde de température, DIN+fiche banane (1×4 mm), câble fixe 3 m
- Matière:Plastique
- Seq:06
- Électrolyte:Gel
- Température:0...+80 °C
- pH:0 - 14
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- WTWA109735Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrodeConnexion Pour la disponibilité1 * 250 mL - 59,90 €