Temperature probes
Sonde de température, avec câble d'1 m et prise étanche, TFK 325
  662-0264
 :   WTW
Temperature probes
  662-0264
 :  WTW
Temperature probes
Temperature probes
Sonde de température, avec câble d'1 m et prise étanche, TFK 325
205,00 €
1 * 1 ST
  • Désignation:
    Sonde de température, avec câble d'1 m et prise étanche
  • Type:
    TFK 325
  • Application:
    Compensation automatique de la température dans les solutions aqueuses
  • Cat. No.:
    662-0264
Accessories
  •  
    Désignation
  • WTWA109821
    Clip de fixation pour électrodes de pH et sonde de température SenTix TFK 325/HC
    1 * 1 ST - 125,00 €