WHEATON® Vials with Inserts
Flacon pour échantillonneur automatique, avec insert PP de 0,3 ml, 0,30 ml, 12×32 mm, Non, Snap/crimp
N° de catalogue WHEA225180
Fournisseur: DWK Life Sciences
Aller à :
Product Details & Documents
These vials are made of durable PP and can be used in standard gas and liquid chromatography autosamplers.
- Lightweight and economical
- Available with snap/crimp or screw top finish
- Conical interior ensures maximum retrieval of contents without the hassle of using removable inserts
Packaging: 100 vials per shelf pack or 1000 vials per case.
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Ø×h:12×32 mm
- Capacité:0,30 ml
- Désignation:Flacon pour échantillonneur automatique, avec insert PP de 0,3 ml
- Seq:01
- Type de capuchon:Snap/crimp