Sample vials in Lab File®, WHEATON®
, 2,00 ml, 12×35 mm, incolore, Non, 8-425
218-2221
For storage of reagents and standards. Excellent for small derivatisation reactions. Wheaton 33® low extractable borosilicate glass is ideal for research studies where stability of glass is of prime importance.
: Without cap.
- Avec bouchon:Non
- Taille du bouchon:8-425
- Ø×h:12×35 mm
- Capacité:2,00 ml
- Couleur:incolore
- Seq:05
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.