Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Conductivity Standards

Conductivity Standards

Conductivity calibration solution 5 µS/cm, shelf life 1 year, NIST traceable, accuracy ±2%, 300 ml
N° de catalogue WTWA300580
New Product
Fournisseur:   WTW
Conductivity Standards
N° de catalogue WTWA300580
Fournisseur:  WTW
New Product
Numéro CAS:  
Conductivity Standards
Conductivity Standards

Conductivity calibration solution 5 µS/cm, shelf life 1 year, NIST traceable, accuracy ±2%, 300 ml

Numéro CAS:  
Prix
364,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Spécifications

Spécifications

  • Cdt:
    300 ml
  • Désignation:
    Conductivity calibration solution 5 µS/cm, shelf life 1 year, NIST traceable, accuracy ±2%

Spécifications