EasyPlus™ Titration Electrodes
EM45-BNC sensor precipitation, ±2000 mV/0 - 14 pH, Easy Pro, Easy Cl titrators
N° de catalogue METT30043107
New Product
Fournisseur: Mettler - Toledo
EasyPlus™ Titration Electrodes
N° de catalogue METT30043107
Fournisseur: Mettler - Toledo
New Product
Aller à :
Product Details & Documents
Electrode for use with Mettler Toledo® range of EasyPlus™ titrators only.
Electrode only.
Spécifications
- Pour:Easy Pro, Easy Cl titrators
- Désignation:EM45-BNC sensor precipitation
- Seq:3
- Plage de mesure:±2000 mV/0 - 14 pH