EasyPlus™ Titration Electrodes
EG13-BNC sensor pH non-aqueous, 0 - 2000 mV, Easy Pro, Easy KFV, Easy Ox titrators
N° de catalogue METT30043104
New Product
Fournisseur: Mettler - Toledo
EasyPlus™ Titration Electrodes
N° de catalogue METT30043104
Fournisseur: Mettler - Toledo
New Product
Aller à :
Product Details & Documents
Electrode for use with Mettler Toledo® range of EasyPlus™ titrators only.
Electrode only.
Spécifications
- Pour:Easy Pro, Easy KFV, Easy Ox titrators
- Désignation:EG13-BNC sensor pH non-aqueous
- Seq:5
- Plage de mesure:0 - 2000 mV