BASIC Plus Laboratory Coats
bleu, XXL
N° de catalogue KIMW10034
New Product
Aller à :
Product Details & Documents
Ces blouses de laboratoire sont fabriquées à partir de tissu SMS triple épaisseur qui résiste à la pénétration du sang. Recommandées dans les zones présentant un risque de contact avec des liquides légers.
- Col et poignets tricotés
- Cinq boutons-pression
- Trois poches renforcées
- Étiquette pour la taille/le nom
- Attache au niveau du col pour pendre la blouse
Spécifications
- Taille de confection:XXL
- Couleur:bleu
- Seq:5
- Cat. No.:KIMW10034
- Type de fermeture:Avec boutons pression
- Applications des tenues:Laboratoire|Clinique
- Genre:Unisex
- Poches:avec poches
- Environmentally Preferable:Waste Reducing