TechniCloth® Flat Mop Covers
Serpillères de sol Technicloth®, 690×380 mm,
N° de catalogue 115-0480
New Product
Fournisseur: Texwipe
Aller à :
Product Details & Documents
Garnitures de balai (ISO Classe 3-8) pour le nettoyage et la décontamination des sols
- Fabriquées sans liants chimiques ou additifs
- Polyester/cellulose non tissé et économique pour le nettoyage et l'élimination des résidus
- Résistantes aux produits chimiques et à l'exposition aux solutions de nettoyage et de désinfection habituelles
Spécifications
- Désignation:Serpillères de sol Technicloth®
- L×l:690×380 mm
- Seq:5