TechniCloth® Flat Mop Covers
TechniCloth® Flat Mop Covers
Technicloth® floor mop wipers, 250×600 mm
N° de catalogue TEXWTX630
New Product
Fournisseur:   Texwipe
TechniCloth® Flat Mop Covers
N° de catalogue TEXWTX630
Fournisseur:  Texwipe
New Product
TechniCloth® Flat Mop Covers
TechniCloth® Flat Mop Covers
Technicloth® floor mop wipers, 250×600 mm
Prix
1 037,86 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Garnitures de balai (ISO Classe 3-8) pour le nettoyage et la décontamination des sols
  • Fabriquées sans liants chimiques ou additifs
  • Polyester/cellulose non tissé et économique pour le nettoyage et l'élimination des résidus
  • Résistantes aux produits chimiques et à l'exposition aux solutions de nettoyage et de désinfection habituelles
Spécifications
  • Désignation:
    Technicloth® floor mop wipers
  • L×l:
    250×600 mm
  • Seq:
    3