Bloc-notes, auto-adhésif, TexWrite® TexNotes
Bloc-notes, auto-adhésif, TexWrite® TexNotes
, 76×102 mm, bleu clair
N° de catalogue TEXWTX5820
New Product
Fournisseur:   Texwipe
Bloc-notes, auto-adhésif, TexWrite® TexNotes
N° de catalogue TEXWTX5820
Fournisseur:  Texwipe
New Product
Bloc-notes, auto-adhésif, TexWrite® TexNotes
Bloc-notes, auto-adhésif, TexWrite® TexNotes
, 76×102 mm, bleu clair
Prix
147,38 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ce carnet de notes est adapté pour apposer des notes sur des documents, rapports, appareils ou la plupart des surfaces en salle propre.
  • Adhésif en élastomère polymérisé à faible taux de contaminants, permettant de poser et d'enlever les TexNotes® sans laisser de résidu
Format: 102×76 mm
Packaging: 72 feuilles par carnet, 10 carnets par boîte (Bag-Within-A-Bag®).
Documents
Spécifications
  • Couleur:
    bleu clair
  • Dimensions:
    76×102 mm
  • Seq:
    2