Sampling Swabs, Alpha®
Sampling Swabs, Alpha®
Écouvillons d'échantillonnage, 128 mm
N° de catalogue TEXWTX715
New Product
Irregular Voltage
Fournisseur:   Texwipe
Sampling Swabs, Alpha®
N° de catalogue TEXWTX715
Fournisseur:  Texwipe
New Product
Irregular Voltage
Sampling Swabs, Alpha®
Sampling Swabs, Alpha®
Écouvillons d'échantillonnage, 128 mm
Prix
637,52 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Sampling swabs made from the cleanest 100% polyester knit materials.
  • Proprietary cleaning process reduces interference in the 230 nm range resulting in an improved limit of detection
  • Double layered, double knit polyester head entraps contaminants for maximum pick up and easy release, providing excellent recovery rates
  • Notched, break-away handle allows the head to be placed into the vial with minimal handling and contamination
Suitable for use in HPLC using a UV/visible detector analytical method as part of a cleaning validation protocol.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
  • Désignation:
    Écouvillons d'échantillonnage
  • Longueur:
    128 mm
  • Seq:
    2
  • Cat. No.:
    TEXWTX715
  • Longueur de la tige:
    102 mm
  • Largeur de la tige:
    5 mm
  • Longueur de la tête:
    26 mm
  • Largeur de la tête:
    13 mm