Jars, without Cap
, PP, 250 ml, —, —, 83,4 mm, ,
N° de catalogue RIXI4-1101-0250-65
New Product
Fournisseur: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Jars, without Cap
N° de catalogue RIXI4-1101-0250-65
Fournisseur: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
New Product
Aller à :
Product Details & Documents
These slip lid jars are made of white PP.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Ordering information: Caps need to be ordered seperately.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Ø ext.:—
- Type:PP
- Capacité:250 ml
- Hauteur:83,4 mm
- Seq:4
- Ø int. col:—