Tool carts
Chariot pour outils, 6 tiroirs, fermeture sécurisée et roulettes pour salles blanches avec freins, , 730×470×1000 mm
Catalog # PALBTOOLCART6
New Product
Supplier: Palbam
Jump to:
Product Details & Documents
Chariot pour le rangement des outils, en acier inoxydable 304, poli électrolytiquement.
- 5 tiroirs entièrement extensibles
- Un verrou ferme à clé tous les tiroirs
- Bord surélevé afin d'éviter toute chute d'outils/de pièces
- Roulettes avec freins pour salles propres
Documents
Palbam Class - Catalog 2018
Documentation produit
Specifications
- Désignation:Chariot pour outils, 6 tiroirs, fermeture sécurisée et roulettes pour salles blanches avec freins
- Seq:2
- l×p×h:730×470×1000 mm
- Cat. No.:PALBTOOLCART6