Precision Density Hydrometers, L50
, L50, avec 3 points de test, 1,500 - 1,550 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
SCNL3132019/04/3P
New Product
Irregular Voltage
Densimètres de précision avec ou sans thermomètre, adaptés à l'étalonnage.
Error limit: ±0,0005 g/ml
: DIN 12791
: Each packed in a square plastic sleeve.
- Longueur:335 mm
- Seq:73
- Division:0,0005 g/ml
- Modèle:L50, avec 3 points de test
- Plage de mesure:1,500 - 1,550 g/ml
- Cat. No.:SCNL3132019/04/3P
- Température de référence:20°C