Combination Blocks
Combination Blocks
CCT-W09-COMBO block, Ø 11,1/17,1/29 mm, 1,5/15/50 ml conical centrifuge, 4/3/2, 39,1/44,5/47,6 mm
N° de catalogue VELPA00000512
New Product
Irregular Voltage
Fournisseur:   VELP SCIENTIFIC
Combination Blocks
N° de catalogue VELPA00000512
Fournisseur:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Irregular Voltage
Combination Blocks
Combination Blocks
CCT-W09-COMBO block, Ø 11,1/17,1/29 mm, 1,5/15/50 ml conical centrifuge, 4/3/2, 39,1/44,5/47,6 mm
Prix
136,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Nb de places:
    4/3/2
  • Désignation:
    CCT-W09-COMBO block
  • Seq:
    2
  • Profondeur:
    39,1/44,5/47,6 mm
  • Dimension puits:
    Ø 11,1/17,1/29 mm
  • Pour:
    1,5/15/50 ml conical centrifuge
  • Cat. No.:
    VELPA00000512