Combination Blocks
Combination Blocks
STT-W14-COMBO block, Ø 8,3/13,9/26,2 mm, 6/12/13/25 mm round-bottom tubes, 6/5/3, 48,4 mm
N° de catalogue VELPA00000511
New Product
Irregular Voltage
Fournisseur:   VELP SCIENTIFIC
Combination Blocks
N° de catalogue VELPA00000511
Fournisseur:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Irregular Voltage
Combination Blocks
Combination Blocks
STT-W14-COMBO block, Ø 8,3/13,9/26,2 mm, 6/12/13/25 mm round-bottom tubes, 6/5/3, 48,4 mm
Prix
136,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Nb de places:
    6/5/3
  • Désignation:
    STT-W14-COMBO block
  • Seq:
    1
  • Profondeur:
    48,4 mm
  • Dimension puits:
    Ø 8,3/13,9/26,2 mm
  • Pour:
    6/12/13/25 mm round-bottom tubes
  • Cat. No.:
    VELPA00000511