Combination Blocks
MCT-W21-COMBO block, Ø 7,9/11,1/11,5 mm, 0,5/1,5/2,0 ml microcentrifuge tubes, 6/10/5, 27,6/39,1/38,1 mm
N° de catalogue VELPA00000513
New Product
Irregular Voltage
Fournisseur:   VELP SCIENTIFIC
Combination Blocks
N° de catalogue VELPA00000513
Fournisseur:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Irregular Voltage
Combination Blocks
Combination Blocks
MCT-W21-COMBO block, Ø 7,9/11,1/11,5 mm, 0,5/1,5/2,0 ml microcentrifuge tubes, 6/10/5, 27,6/39,1/38,1 mm
Prix
136,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Nb de places:
    6/10/5
  • Désignation:
    MCT-W21-COMBO block
  • Seq:
    3
  • Profondeur:
    27,6/39,1/38,1 mm
  • Dimension puits:
    Ø 7,9/11,1/11,5 mm
  • Pour:
    0,5/1,5/2,0 ml microcentrifuge tubes
  • Cat. No.:
    VELPA00000513