Precision Density Hydrometers, L50
, L50, avec 3 points de test, 1,250 - 1,300 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
N° de catalogue SCNL3132014/04/3P
New Product
Fournisseur: Ludwig Schneider
Precision Density Hydrometers, L50
N° de catalogue SCNL3132014/04/3P
Fournisseur: Ludwig Schneider
New Product
Aller à :
Product Details & Documents
Densimètres de précision avec ou sans thermomètre, adaptés à l'étalonnage.
Error limit: ±0,0005 g/ml
Certifications: DIN 12791
Packaging: Each packed in a square plastic sleeve.
Spécifications
- Longueur:335 mm
- Seq:72
- Division:0,0005 g/ml
- Modèle:L50, avec 3 points de test
- Plage de mesure:1,250 - 1,300 g/ml
- Cat. No.:SCNL3132014/04/3P
- Température de référence:20°C