Digital Microscopes, Edge
Digital Microscopes, Edge
Microscope numérique 1,3 MP avec verrouillage du grossissement, AM4115TW, Microscope numérique portable, 10 ~ 50×, 8 LED blanches, 1280×1024 pixels, Standard
N° de catalogue IDCPAM4115TW
New Product
Irregular Voltage
Fournisseur:   Dino-Lite / IDCP B.V.
Digital Microscopes, Edge
N° de catalogue IDCPAM4115TW
Fournisseur:  Dino-Lite / IDCP B.V.
New Product
Irregular Voltage
Digital Microscopes, Edge
Microscope numérique 1,3 MP avec verrouillage du grossissement, AM4115TW, Microscope numérique portable, 10 ~ 50×, 8 LED blanches, 1280×1024 pixels, Standard
Prix
720,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The Dino-Lite Edge models provide superior image quality and a high level of flexibility due to the adaptable cap design. The built-in adjustable polarizer reduces glare and reflection on shiny objects.
This model can work with two magnification rates while maintaining the same working distance, making this the ideal model for macro view applications with a larger field of view and a zoom function to reveal smaller details. Different caps are supplied with the microscope making the Dino-Lite Edge the perfect choice for any professional application.
Spécifications
  • Grossissement:
    10 ~ 50×
  • Modèle:
    AM4115TW
  • Résolution:
    1280×1024 pixels
  • Désignation:
    Microscope numérique 1,3 MP avec verrouillage du grossissement
  • Seq:
    3
  • Éclairage:
    8 LED blanches
  • Distance de travail:
    Standard
  • Type:
    Microscope numérique portable
  • Cat. No.:
    IDCPAM4115TW
  • Poids:
    100 g
  • Logiciel:
    DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
  • Sonde:
    CMOS
  • Configuration informatique:
    Windows 7, 8, 10 et 11, MacOS 10.9 et versions ultérieures
  • Caméra:
    Appareil photo numérique, 1,3 MP
  • Fréquence de trame:
    Jusqu'à 30 ips