Capcell Pak HPLC Columns
Microbore, AQ-C18, Acier inoxydable, 80 Å, 5 µm, 2,00 mm, 150 mm
N° de catalogue PHECCH0-7384
New Product
Fournisseur:   PHENOMENEX
Capcell Pak HPLC Columns
N° de catalogue PHECCH0-7384
Fournisseur:  PHENOMENEX
New Product
Capcell Pak HPLC Columns
Capcell Pak HPLC Columns
Microbore, AQ-C18, Acier inoxydable, 80 Å, 5 µm, 2,00 mm, 150 mm
Prix
1 240,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Type de colonne:
    Microbore
  • Ø int.:
    2,00 mm
  • Granulométrie:
    5 µm
  • Taille de pore:
    80 Å
  • Longueur:
    150 mm
  • Seq:
    8
  • Matériau de colonne:
    Acier inoxydable
  • Greffage:
    AQ-C18
  • Plage de pH:
    2,0 - 7,5
  • Cat. No.:
    PHECCH0-7384
  • End-capping:
    Oui