Capcell Pak HPLC Columns
Microbore, C18 MG-II 100, Acier inoxydable, 100 Å, 5 µm, 2,00 mm, 50 mm
N° de catalogue PHECCH0-9314
New Product
Fournisseur: PHENOMENEX
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type de colonne:Microbore
- Ø int.:2,00 mm
- Granulométrie:5 µm
- Taille de pore:100 Å
- Longueur:50 mm
- Seq:2
- Matériau de colonne:Acier inoxydable
- Greffage:C18 MG-II 100
- Plage de pH:2,0 - 7,5
- Cat. No.:PHECCH0-9314
- End-capping:Oui
- Charge de carbone:18%