Capcell Pak HPLC Columns
Analytique, C18-MGII, Acier inoxydable, 100 Å, 5 µm, 4,00 mm, 10 mm
N° de catalogue PHECCH0-7631
New Product
Fournisseur: PHENOMENEX
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type de colonne:Analytique
- Ø int.:4,00 mm
- Granulométrie:5 µm
- Taille de pore:100 Å
- Longueur:10 mm
- Seq:1
- Matériau de colonne:Acier inoxydable
- Greffage:C18-MGII
- Plage de pH:2,0 - 7,5
- Cat. No.:PHECCH0-7631
- End-capping:Oui
- Charge de carbone:9%