Capcell Pak HPLC Columns
Analytique, C18 MG 100, Acier inoxydable, 100 Å, 3 µm, 4,60 mm, 75 mm
N° de catalogue PHECCH0-7148
New Product
Fournisseur: PHENOMENEX
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type de colonne:Analytique
- Ø int.:4,60 mm
- Granulométrie:3 µm
- Taille de pore:100 Å
- Longueur:75 mm
- Seq:3
- Matériau de colonne:Acier inoxydable
- Greffage:C18 MG 100
- Plage de pH:2,0 - 7,5
- Cat. No.:PHECCH0-7148
- End-capping:Oui
- Charge de carbone:9%