Capcell Pak HPLC Columns
Capcell Pak HPLC Columns
Analytique, C18 UG 120, Acier inoxydable, 120 Å, 3 µm, 4,60 mm, 150 mm
Catalog # PHECCH0-3881
New Product
Supplier:   PHENOMENEX
Capcell Pak HPLC Columns
Catalog # PHECCH0-3881
Supplier:  PHENOMENEX
New Product
Capcell Pak HPLC Columns
Capcell Pak HPLC Columns
Analytique, C18 UG 120, Acier inoxydable, 120 Å, 3 µm, 4,60 mm, 150 mm
Price
1 200,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Type de colonne:
    Analytique
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Granulométrie:
    3 µm
  • Taille de pore:
    120 Å
  • Longueur:
    150 mm
  • Seq:
    12
  • Matériau de colonne:
    Acier inoxydable
  • Greffage:
    C18 UG 120
  • Plage de pH:
    2,0 - 7,5
  • Cat. No.:
    PHECCH0-3881
  • End-capping:
    Oui
  • Charge de carbone:
    18%