Capcell Pak HPLC Columns
Analytique, C18 SG 120, Acier inoxydable, 120 Å, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm
N° de catalogue PHECCH0-3942
New Product
Fournisseur: PHENOMENEX
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type de colonne:Analytique
- Ø int.:4,60 mm
- Granulométrie:5 µm
- Taille de pore:120 Å
- Longueur:250 mm
- Seq:16
- Matériau de colonne:Acier inoxydable
- Greffage:C18 SG 120
- Plage de pH:2,0 - 7,5
- Cat. No.:PHECCH0-3942
- End-capping:Oui
- Charge de carbone:18%