Capcell Pak HPLC Columns
Analytique, SCX UG 80, Acier inoxydable, 80 Å, 5 µm, 4,60 mm, 150 mm
Catalog # PHECCH0-3882
New Product
Supplier:   PHENOMENEX
Capcell Pak HPLC Columns
Catalog # PHECCH0-3882
Supplier:  PHENOMENEX
New Product
Capcell Pak HPLC Columns
Capcell Pak HPLC Columns
Analytique, SCX UG 80, Acier inoxydable, 80 Å, 5 µm, 4,60 mm, 150 mm
Price
1 240,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Type de colonne:
    Analytique
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Granulométrie:
    5 µm
  • Taille de pore:
    80 Å
  • Longueur:
    150 mm
  • Seq:
    11
  • Matériau de colonne:
    Acier inoxydable
  • Greffage:
    SCX UG 80
  • Plage de pH:
    2,0 - 7,5
  • Cat. No.:
    PHECCH0-3882
  • End-capping:
    Oui
  • Charge de carbone:
    0%