Capcell Pak HPLC Columns
Microbore, C18 UG 120, Acier inoxydable, 120 Å, 5 µm, 1,50 mm, 100 mm
N° de catalogue PHEC70602
New Product
Fournisseur: PHENOMENEX
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type de colonne:Microbore
- Ø int.:1,50 mm
- Granulométrie:5 µm
- Taille de pore:120 Å
- Longueur:100 mm
- Seq:4
- Matériau de colonne:Acier inoxydable
- Greffage:C18 UG 120
- Plage de pH:2,0 - 7,5
- Cat. No.:PHEC70602
- End-capping:Oui
- Charge de carbone:18%