Prodigy HPLC Columns, C8
Prodigy HPLC Columns, C8
Analytique, C8 (Octyl), Acier inoxydable, 150 Å, 5 µm, 4,60 mm, 50 mm
Catalog # PHEC00B-3301-E0
New Product
Supplier:   PHENOMENEX
Prodigy HPLC Columns, C8
Catalog # PHEC00B-3301-E0
Supplier:  PHENOMENEX
New Product
Prodigy HPLC Columns, C8
Prodigy HPLC Columns, C8
Analytique, C8 (Octyl), Acier inoxydable, 150 Å, 5 µm, 4,60 mm, 50 mm
Price
1 190,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Type de colonne:
    Analytique
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Granulométrie:
    5 µm
  • Taille de pore:
    150 Å
  • Longueur:
    50 mm
  • Seq:
    3
  • Matériau de colonne:
    Acier inoxydable
  • Greffage:
    C8 (Octyl)
  • Plage de pH:
    2,0 - 9,0
  • Cat. No.:
    PHEC00B-3301-E0
  • End-capping:
    Oui
  • Surface area:
    310 m²/g
  • Charge de carbone:
    12,60%