Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Nile Red ≥95%

Nile Red ≥95%

Bottle
N° de catalogue APOSBUP14057-100MG
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Nile Red ≥95%
N° de catalogue APOSBUP14057-100MG
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  7385-67-3
Nile Red ≥95%

Bottle

Numéro CAS:  7385-67-3
Prix
82,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mg
Product Details & Documents

Usage: Biochemical/life science applications

Synonymes:  9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
  • Numéro CAS:7385-67-3
  • Formule:C₂₀H₁₈N₂O₂
  • Poids moléculaire:318,37 g/mol
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.