Uridine 99%
Bottle
N° de catalogue APOSBIU0400-500G
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
Uridine 99%
N° de catalogue APOSBIU0400-500G
Fournisseur: Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS: 58-96-8
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
- Numéro CAS:58-96-8
- Formule:C₉H₁₂N₂O₆
- Numéro MDL:MFCD00006526
- Poids moléculaire:244.20 g/mol
- Point de fusion:163…169 °C
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:200-407-5
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



