Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
D(+)-Tréhalose dihydraté

D(+)-Tréhalose dihydraté

Bottle
N° de catalogue APOSBIT0136-5KG
Irritant
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
D(+)-Tréhalose dihydraté
N° de catalogue APOSBIT0136-5KG
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  6138-23-4
D(+)-Tréhalose dihydraté

Bottle

Numéro CAS:  6138-23-4
Prix
160,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Mycose, α,α-Trehalose, 1-O-α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, (2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-Oxybis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol) dihydrate
  • Numéro CAS:6138-23-4
  • Formule:C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
  • Numéro MDL:MFCD00071594
  • Poids moléculaire:378.33 g/mol
  • Point de fusion:97…99 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:202-739-6

Documents

Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.