Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
N-Benzylaniline

N-Benzylaniline

Bottle
N° de catalogue APOSOR350285-2.5KG
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
N-Benzylaniline
N° de catalogue APOSOR350285-2.5KG
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  103-32-2
N-Benzylaniline

Bottle

Numéro CAS:  103-32-2
Prix
914,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  N-Phenylbenzylamine, ((Phenylmethyl)amino)benzene
  • Numéro CAS:103-32-2
  • Formule:C₆H₅CH₂NHC₆H₅
  • Numéro MDL:MFCD00003018
  • Poids moléculaire:183.25 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.